Få mere at vide
Mesityl Oxide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15879200
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15879200 1 L
15869200 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15879200 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8057911000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 141-79-7
Specifications
Smeltepunkt -59°C
Tæthed 0.85 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 130°C/1013 hPa
Molekylær formel (CH3)2CCHCOCH3
MDL nummer MFCD00008900
Mængde 1 L
Synonym Mesityl oxide, Isopropylideneacetone, 4-Methyl-3-penten-2-one, Mesityl oxide
Molekylvægt (g/mol) 98.14