Få mere at vide
Mesityloxid, 99%, blanding af alfa- og beta-isomerer
Artikelnummer. 10356860 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10356860 1 L Glasflaske 1 L
10366860 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11904821 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10356860 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125600010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 141-79-7 | C6H10O | 98,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-79-7
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.14
InChI nøgle SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone
PubChem CID 8858
IUPAC navn 4-methylpent-3-en-2-on
SMIL CC(=CC(=O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesityl oxide
Smeltepunkt -53 °C
Tæthed 0.8540g/mL
Kogepunkt 129 °C
Flammepunkt 28 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 90% alfa-Isomer (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C=CHCOCH3
Brydningsindeks 1,4420 til 1,446
Mængde 1 L
Beilstein 01,736
Merck Index 15,5978
Specifik vægtfylde 0.854
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 28 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med de mest almindelige organiske opløsningsmidler
Viskositet 0,64 mPa (20 °C)
Formel vægt 98.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mesityl oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.