Få mere at vide
Mesityloxid, 90+%, rester 4-methyl-4-penten-2-one
Artikelnummer. 11448830
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448830 500 mL 500ml
11438830 100 mL 100ml
11432068 250 mL 250ml
11422068 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11448830 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15111.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 141-79-7 | C6H10O | 98,145 g/mol
Mesityloxid anvendes som opløsningsmiddel og til fremstilling af methylisobutylketon ved hydrogenering, i syntesen af 2,3,4,5-tetrahydro-1,3,3-trimethyldipyrrin, en afgørende byggesten i den rationelle syntese af chloriner og oxochloriner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Mesityloxid anvendes som opløsningsmiddel og til fremstilling af methylisobutylketon ved hydrogenering, i syntesen af 2
,3,4,5-tetrahydro-1,3,3-trimethyldipyrrin, en afgørende byggesten i den rationelle syntese af chloriner og oxochloriner.
Opløselighed
Opløseligt i vand (30g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-79-7
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.145
MDL nummer MFCD00008900
InChI nøgle SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone
PubChem CID 8858
IUPAC navn 4-methylpent-3-en-2-on
SMIL CC(=CC(=O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesityl oxide
Smeltepunkt -59 °C
Tæthed 0.856
Kogepunkt 129 °C til 130 °C
Flammepunkt 30 °C (86 °F)
Analyseprocentområde ≥90%
Lugt honigähnlich
Assay Procent Noter resten 4-methyl-4-penten-2-on
Brydningsindeks 1.444
Mængde 500 mL
FN nummer UN1229
Beilstein 1361550
Merck Index 14,5908
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (30g/L).
Formel vægt 98.15
Procent renhed ≥90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mesityl oxide, 90+%, remainder 4-methyl-4-penten-2-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Mesityl oxide, 4-methyl-4-penten-2-one