Få mere at vide
Mesityl oxide, 90+%, remainder 4-methyl-4-penten-2-one Artikelnummer.: 11432068
Mesityl oxide, 90+%, remainder 4-methyl-4-penten-2-one
Artikelnummer. 11432068
250 mL, 250ml
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
250ml
500ml
Artikelnummer. 11432068
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15111.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 141-79-7 | C6H10O | 98.145 g/mol
Mesityloxid anvendes som opløsningsmiddel og til fremstilling af methylisobutylketon ved hydrogenering, i syntesen af 2,3,4,5-tetrahydro-1,3,3-trimethyldipyrrin, en afgørende byggesten i den rationelle syntese af chloriner og oxochloriner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Mesityloxid anvendes som opløsningsmiddel og til fremstilling af methylisobutylketon ved hydrogenering, i syntesen af 2
,3,4,5-tetrahydro-1,3,3-trimethyldipyrrin, en afgørende byggesten i den rationelle syntese af chloriner og oxochloriner.
Opløselighed
Opløseligt i vand (30g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-79-7
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.145
MDL nummer MFCD00008900
InChI nøgle SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone
PubChem CID 8858
IUPAC navn 4-methylpent-3-en-2-on
SMIL CC(=CC(=O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesityl Oxide
Smeltepunkt °C to 59°C
Tæthed 0.856
Kogepunkt 129°C to 130°C
Flammepunkt 30°C (86°F)
Analyseprocentområde ≥90%
Assay Procent Noter resten 4-methyl-4-penten-2-on
Brydningsindeks 1.444
Mængde 250 mL
FN nummer UN1229
Beilstein 1361550
Merck Index 14,5908
Opløselighedsinformation Soluble in water(30g/L).
Formel vægt 98.15
Procent renhed ≥90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mesityl oxide, 90+%, remainder 4-methyl-4-penten-2-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 4-methyl-3-Penten-2-one, 4-methyl-4-Penten-2-one
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Mesityl oxide, 90+%, remainder 4-methyl-4-penten-2-one >