Få mere at vide
Mesitaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mesitaldehyde |
| CAS | 487-68-3 |
| Molekylær formel | C10 H12 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,4,6-Trimethylbenzaldehyde (ACI), 2-Mesitylenecarboxaldehyde, Mesitaldehyde, Mesitylaldehyde, Mesitylenecarboxaldehyde, NSC 29094, 2,4,6-Trimethylbenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O/c1-7-4-8(2)10(6-11)9(3)5-7/h4-6H,1-3H3 |
| SMIL | Cc1cc(C)c(C=O)c(C)c1 |
| IUPAC navn | 2,4,6-trimethylbenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.2 |
| Formel vægt | 148.0888 |