Få mere at vide
Mesitaldehyd, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10594051 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10594051 50 g Glasflaske 50g
10061260 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10594051 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125570500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 487-68-3 | C10H12O | 148.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 487-68-3
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.21
MDL nummer MFCD00003341
InChI nøgle HIKRJHFHGKZKRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitaldehyde, mesitylaldehyde, benzaldehyde, 2,4,6-trimethyl, 2-mesitylenecarboxaldehyde, mesitylenecarboxaldehyde, 2-formylmesitylene, 2,4,6-trimethyl-benzaldehyde, isodural, mesityl aldehyde, b-isodural
PubChem CID 10254
IUPAC navn 2,4,6-trimethylbenzaldehyd
SMIL CC1=CC(C)=C(C=O)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesitaldehyde
Navn note 98%
Smeltepunkt 14.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0000g/mL
Kogepunkt 237.0°C
Flammepunkt 105°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3C6H2CHO
Brydningsindeks 1.5520 to 1.5540
Mængde 50 g
Beilstein 07, 325
Specifik vægtfylde 1
Formel vægt 148.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mesitaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.