Få mere at vide
Mesitaldehyd, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499332
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499332 10 g 10g
11458830 2 g 2g
11409342 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499332 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10104.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 487-68-3 | C10H12O | 148.21 g/mol
Mesitaldehyd bruges i organisk syntese og bruges også som medicin og andre fine kemiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Mesitaldehyd bruges i organisk syntese og
bruges også som medicin og andre finkemiske produkter.
Opløselighed Opløselig
i
chloroform
Noter
Luftfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 487-68-3
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.21
MDL nummer MFCD00003341
InChI nøgle HIKRJHFHGKZKRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitaldehyde, mesitylaldehyde, benzaldehyde, 2,4,6-trimethyl, 2-mesitylenecarboxaldehyde, mesitylenecarboxaldehyde, 2-formylmesitylene, 2,4,6-trimethyl-benzaldehyde, isodural, mesityl aldehyde, b-isodural
PubChem CID 10254
IUPAC navn 2,4,6-trimethylbenzaldehyd
SMIL CC1=CC(C)=C(C=O)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesitaldehyde
Smeltepunkt 14°C
Tæthed 1.005
Kogepunkt 237°C
Flammepunkt 106°C (222°F)
Brydningsindeks 1.554
Mængde 10 g
Beilstein 1364114
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform
Formel vægt 148.21
Procent renhed 98%