Få mere at vide
Gibco™ MesenPRO RS™ Medium
Artikelnummer. 10212293 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
10212293 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10212293 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12746012
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
MesenPRO RS™ Medium
MesenPRO RS™ Medium er et reduceret serummedium (2%), der er specifikt formuleret til at understøtte væksten af humane mesenkymale stamceller (MSC'er) i kultur. MesenPRO RS™ Medium forbedrer konsekvent MSC-udvidelse sammenlignet med konventionelle serum-suppleret medier. Bruger MesenPRO RS™ Medium, MSC'er kan udvides til flere passager, mens de bibeholder deres multipotentielle fænotype (dvs. differentiering til osteogene, chondrogene og adipogene afstamninger).
MesenPRO RS™ Mediet består af:
  • Basal flydende medium (MesenPRO RS™ Basal medium)
  • Frosne kosttilskud (MesenPRO RS™ Væksttilskud), som tilføjes ved brug.
Applikationer:
Formuleret til vækst og udvidelse af mesenkymale stamceller.
Note: MesenPRO RS™ Medium er blevet udviklet til dyrkning af MSC'er ved større end klonale tætheder.
Anbefalede opbevaringsforhold:
  • MesenPRO RS™ Basalmedium: Opbevares mørkt ved 2 til 8 °C
  • MesenPRO RS™ Væksttilskud: Opbevares i mørke ved -5 til -20 °C
Både Basal Medium og Growth Supplement er garanteret stabile i 24 måneder, når de opbevares korrekt.
Note: MesenPRO RS™ komplet medium (basal, supplement og glutamin) er stabilt i 15 dage, når det opbevares i mørke ved 2 til 8 °C. Vi anbefaler ikke at bruge det komplette medium ud over 15 dage.
Tilsigtet anvendelse(r):
in vitro diagnostisk (IVD)
Dette reagens er klassificeret som et medicinsk udstyr i flere lande. Hvis det ikke er reguleret som medicinsk udstyr i en bestemt region, bør det kun bruges til laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Mesenkymale stamceller
Klassifikation Serum-suppleret
Form Væske
Produkttype Stamcellemedier
Serum niveau Reduceret serum
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen fenolrød
Produktlinje MesenPRO
Mængde 1 sæt
Arter ADN
Indhold og opbevaring MesenPRO RS™ Mediet består af:
•500 ml MesenPRO RS™ Basal Medium (opbevares i mørke °ved 2 C °til 8 C)
• 10 ml MesenPRO RS™ Væksttilskud (opbevares i mørke ved -°5 C °til -20 C)
Basalmediet sendes ved stuetemperatur, Væksttilskuddet på tøris.
Kultur Type Adhærent cellekultur