Tekniske data
| CAS | 60-24-2 |
| Smeltepunkt | -100°C |
| Farve | Yellow |
| pH | 5.2 |
| Kogepunkt | 157°C |
| Emballage | Amber glass bottle |
| Molekylær formel | C2H6OS |
| MDL nummer | MFCD00004890 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Mercaptoethanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.