missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mephenesin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16452329
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16452329 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16452329 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1283

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Mephenesin is an NMDA receptor antagonist, is a centrally acting muscle relaxant.

Mephenesin is an NMDA receptor antagonist, is a centrally acting muscle relaxant.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mephenesin
CAS 59-47-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H14O3
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (548.79 mM)
SMIL OCC(O)COC1=CC=CC=C1C
Molekylvægt (g/mol) 182.22
Formel vægt 182.22
Procent renhed 99.73%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.