Få mere at vide
Mepenzolate Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mepenzolate Bromide |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26NO3.BrH/c1-22(2)15-9-14-19(16-22)25-20(23)21(24,17-10-5-3-6-11-17)18-12-7-4-8-13-18;/h3-8,10-13,19,24H,9,14-16H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 419.1096 |