Få mere at vide
Menbutone, TRC
Artikelnummer. 17912825
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17912825 5 g
17901535 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17912825 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2187005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3562-99-0
Molekylær formel C15 H14 O4
Molekylvægt (g/mol) 258.27
Synonym 3-Butyl-4-hydroxyphenylacetic acid, Butylscopolamine
IUPAC navn 4-(4-methoxynaphthalen-1-yl)-4-oxobutansyre
SMIL COc1ccc(C(=O)CCC(=O)O)c2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Menbutone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H14O4/c1-19-14-8-6-11(13(16)7-9-15(17)18)10-4-2-3-5-12(10)14/h2-6,8H,7,9H2,1H3,(H,17,18)
Formel vægt 258.0892
Procent renhed >95%