Få mere at vide
Menbutone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448636
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16448636 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16448636 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1136
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress Menbutone is an oxobutyric acid derivative, and is a choleretic.
Menbutone is an oxobutyric acid derivative, and is a choleretic.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Menbutone
CAS 3562-99-0
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H14O4
Mængde 100 mg
Synonym Genabilic acid
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 40 mg/mL (154.88 mM)
SMIL O=C(O)CCC(C1=C2C=CC=CC2=C(OC)C=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 258.27
Formel vægt 258.27
Procent renhed 98.96%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation