Få mere at vide
Gibco™ MEMα , nukleosider, pulver
Artikelnummer. 10533283 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10533283 1 l 1 L
1 options
Artikelnummer. 10533283 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11900016
 Begrænset vare
På lager
Minimum Essential Medium (MEM)α anvendes i vid udstrækning til pattedyrcellekultur samt selektion for transficerede DHFR-negative celler.
Minimum Essential Medium (MEM)α anvendes i vid udstrækning til pattedyrcellekultur samt selektion for transficerede DHFR-negative celler. MEMα kan anvendes med en række forskellige suspensioner og adhærente pattedyrceller, herunder keratinocytter, primære rotteastrocytter og humane melanomceller. Vi tilbyder en række af Gibco™ MEMα modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne MEMα ændres som følger:
Med: Ribonukleosider, deoxyribonukleosider, L-glutamin, phenolrød
uden: Natriumbicarbonat
Den komplette formulering er tilgængelig.
Gibco™ MEMα er en modifikation af Minimum Essential Medium (MEM), der indeholder ikke-essentielle aminosyrer, natriumpyruvat, liponsyre, B 12 , biotin og ascorbinsyre. MEMα er tilgængelig uden nukleosider til brug som et selektionsmedium for DG44 og andre DHFR-negative celler. Dette produkt er lavet med ’Earles salte.
MEMα indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor MEMα kræver tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). MEMα bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedium kræver natriumbicarbonattilskud, pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokol for detaljer).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Pattedyrceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Form Pulver
Produkttype Minimum Essential Medium (MEM) alfa
Serum niveau Standard serumtilskud
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 1 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Osmolalitet 240 - 290 mOsm/kg
pH 3,3 til 3,9
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C.
Forsendelsesbetingelser: Ambient.
Holdbarhed: 36 måneder fra fremstillingsdato.
Kulturmiljø CO2
Kultur Type Pattedyrcellekultur