Beskrivelse
Kræver
Supplering
Minimum Essential Medium (MEM) α anvendes bredt til cellekultur hos pattedyr samt til selektion af transfekterede DHFR-negative celler. MEM α kan bruges med en række suspensions- og adherente pattedyrceller, herunder keratinocytter, primære rotte-astrocytter og humane melanomceller. Vi tilbyder en række MEM-modifikationer Gibco™ α til en række cellekulturapplikationer. Find den rette formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne MEM α er modificeret som følger:
Med: Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider, L-glutamin, Phenol Red
Uden: natriumbicarbonat
Den komplette formulering er tilgængelig.
Gibco™ MEM α er en modifikation af Minimum Essential Medium (MEM), der indeholder ikke-essentielle aminosyrer, natriumpyruvat, liponsyre, vitaminB12, biotin og ascorbinsyre. MEM α fås uden nukleosider til brug som selektionsmedium for DG44 og andre DHFR-negative celler. Dette produkt er lavet med Earle's salte.
Produktets tilsigtede brug
Til in vitro-diagnostisk brug. ADVARSEL: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anvendelser ud over den tilsigtede anvendelse kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
MEM α indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver MEM α tilskud, ofte med 10% Fetal Bovine Serum (FBS). MEM α bruger et natriumbicarbonat-buffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et miljø på 5-10%CO2 for at opretholde fysiologisk pH. Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedium kræver tilskud af natriumbicarbonat, pH-justering og filtrering ved forberedelse (se protokol for detaljer).
Bemærk venligst, at holdbarheden på leverede produkter varierer. Dette produkt har en minimumsholdbarhed på 6 måneder ved forsendelse. For mere information om produktets holdbarhed, herunder detaljer om specifikke produktpartier, kontakt venligst kundeservice.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 og fibroblaster |
| Celletype | Primære rotteastrocytter |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Form | Pulver |
| Produkttype | MEMα (Minimum essentielt mediumα ) |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Lav glukose, Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat, Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden |
| Vis mere |
Ikke til terapeutisk brug for mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning. Til in vitro diagnostisk brug.