Få mere at vide
Gibco™ MEMα nukleosider
Artikelnummer. 11510616 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 500 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11510616 500 ml 500ml
11520616 10 x 500 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11510616 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 22571020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.00 DKK
    627.65 DKK / 500ml
    Spare 54.35 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
MEMα nukleosider
Minimum Essential Medium (MEM)α anvendes i vid udstrækning til pattedyrcellekultur samt selektion for transficerede DHFR-negative celler. MEMα kan anvendes med en række forskellige suspensioner og adhærente pattedyrceller, herunder keratinocytter, primære rotteastrocytter og humane melanomceller. Vi tilbyder en række af Gibco™ MEMα modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Gibco™ MEMα er en modifikation af Minimum Essential Medium (MEM), der indeholder ikke-essentielle aminosyrer, natriumpyruvat, liponsyre, B 12 , biotin og ascorbinsyre. MEMα er tilgængelig uden nukleosider til brug som et selektionsmedium for DG44 og andre DHFR-negative celler. Dette produkt er lavet med ’Earles salte.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ MEMα er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ MEMα produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg. Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
MEMα indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor MEMα kræver tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). MEMα bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype MEMα± Medium
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat, Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 7 til 7,4
Regulatorisk status In-vitro diagnostisk anvendelse
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt MEMα± Medium, 500mL, 1 X koncentration, flydende form, med ribonukleosider, deoxyribonukleosider, L-glutamin, phenolrød, natriumpyruvat, 7 til 7,4 pH, 12 måneders holdbarhed, 280 til 310 mOsm/kg Brug Cd til pattedyr, celledyr