Få mere at vide
Gibco™ MEM ikke-essentielle aminosyreopløsning (100X)
Artikelnummer. 11350912 Shop alle Gibco produkter
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 ml
Unit Size:
100ml
Product Code. Mængde Unit Size
11350912 100 ml 100ml
1 options
Product Code. 11350912 Supplier Gibco™ Supplier No. 11140050
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Gibco™ MEM ikke-essentielle aminosyrer bruges som et supplement til cellekulturmedium for at øge cellevækst og levedygtighed.
Gibco™ MEM Ikke-essentielle aminosyrer bruges som supplement til cellekulturmedium for at øge cellevækst og levedygtighed. Gibco™ MEM ikke-essentielle aminosyrer indeholder de samme ikke-essentielle aminosyrer, som findes i standard Minimum Essential Medium (MEM) med en styrke på 100X. Den komplette formulering er tilgængelig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C. Beskyt mod lys.
Celletype Pattedyrceller
Koncentration 100X
Form Væske
Produkttype Aminosyretilskud
Sterilitet Sterilt filtreret
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
pH 0.9
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
compliance-icons
Product Identifier
  • MEM NON-ESSENTIAL AMINO ACIDS SOLUTION, (100X)
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: amino acids
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.