Beskrivelse
Minimum Essential Medium (MEM)α anvendes i vid udstrækning til pattedyrcellekultur samt selektion for transficerede DHFR-negative celler. MEMα kan anvendes med en række forskellige suspensioner og adhærente pattedyrceller, herunder keratinocytter, primære rotteastrocytter og humane melanomceller. Vi tilbyder en række af Gibco™ MEMα modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet .
Gibco™ MEMα er en modifikation af Minimum Essential Medium (MEM), der indeholder ikke-essentielle aminosyrer, natriumpyruvat, liponsyre, B 12 , biotin og ascorbinsyre. MEMα er tilgængelig uden nukleosider til brug som et selektionsmedium for DG44 og andre DHFR-negative celler. Dette produkt er lavet med ’Earles salte.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ MEMα er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ MEMα produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg. Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
MEMα indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor MEMα kræver tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). MEMα bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Gibco™ MEMα er en modifikation af Minimum Essential Medium (MEM), der indeholder ikke-essentielle aminosyrer, natriumpyruvat, liponsyre, B 12 , biotin og ascorbinsyre. MEMα er tilgængelig uden nukleosider til brug som et selektionsmedium for DG44 og andre DHFR-negative celler. Dette produkt er lavet med ’Earles salte.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ MEMα er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ MEMα produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg. Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
MEMα indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor MEMα kræver tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). MEMα bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | MEMα± Medium |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen ribonukleosider, Ingen deoxyribonukleosider |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Mængde | 500 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 7 til 7,4 |
| Regulatorisk status | In-vitro diagnostisk anvendelse |
| Vis mere |