Få mere at vide
Gibco™ MEM, NEAA, ingen glutamin
Artikelnummer. 11593397 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11593397 10 x 500 ml Pakke med 10
11583397 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11593397 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 10370070
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
MEM, NEAA, ingen glutamin
Minimum Essential Medium (MEM) er et af de mest almindeligt anvendte af alle cellekulturmedier. MEM kan bruges med en række forskellige suspensioner og adhærente pattedyrceller, herunder HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster og primære rotteastrocytter. Vi tilbyder en række af Gibco™ MEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Gibco™ MEM, udviklet af Harry Eagle, var baseret på hans tidligere formulering af Basal Medium Eagle (BME). Mange andre ændringer af MEM fulgte, herunder Glasgows MEM, MEMα , DMEM og Temins modifikation. MEM fås med Earle's salte til brug i en CO 2 inkubator eller med Hanks' salte til brug uden CO 2 . Dette produkt er lavet med Earles salte.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
Dual-Site cGMP-fremstilling
Gibco™ MEM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ MEM-produkt fremstillet på vores anlæg i Skotland. Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
MEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver MEM tilskud, almindeligvis med 10% Fetal Bovine Serum (FBS). MEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5 10–% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype Minimum Essential Medium NEAA
Med tilsætningsstoffer Ikke-essentielle aminosyrer (NEAA), Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen HEPES
Til brug med (applikation) Til cellekultur, pattedyrcellekultur, in vitro dyrkning
Mængde 10 x 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Minimum Essential Medium (MEM), NEAA, 10 x 500mL, flydende form, standard serumtilskud, 2 til °8 C opbevaringstemperatur, 12 måneders holdbarhed, uden L-glutamin, HEPES, certificeret til ISO 13485 standarder, til in vitro diagnostisk brug