Få mere at vide
Gibco™ MEM, HEPES, GlutaMAX™ Supplement
Beskrivelse
Kræver
Supplering
MEM kan bruges med en række forskellige suspensioner og adhærente pattedyrceller, herunder HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster og primære rotteastrocytter. Gibco MEM, udviklet af Harry Eagle, var baseret på hans tidligere formulering af Basal Medium Eagle (BME). Mange andre ændringer af MEM fulgte, herunder Glasgows MEM, MEMα , DMEM og Temins modifikation.
- Fås med Earle's salte til brug i CO 2 inkubator, eller med Hanks salte til brug uden CO 2
- Gibco MEM med GlutaMAX-tilskud minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format
- Ændret som følger: med GlutaMAX™ , HEPES, phenolrød
- Lavet med Earles salte
- Indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer
- Kræver tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS)
- Bruger natriumbicarbonatbuffersystem (2,2g/L) og kræver derfor 5-10% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH
- Bæredygtig emballage
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 og fibroblaster |
| Celletype | Primære rotteastrocytter |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | MEM (Minimum Essential Medium) |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Lav glukose, GlutaMAX, HEPES, Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen natriumpyruvat |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.