Få mere at vide
Gibco™ MEM, HEPES, GlutaMAX™ Supplement
Artikelnummer. 11524496 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 500 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11524496 500 ml 500ml
11534496 10 x 500 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11524496 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 42360024
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
MEM, HEPES, GlutaMAX™ Supplement
Minimum Essential Medium (MEM) er et af de mest almindeligt anvendte af alle cellekulturmedier. MEM kan bruges med en række forskellige suspensioner og adhærente pattedyrceller, herunder HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster og primære rotteastrocytter. Vi tilbyder en række af Gibco™ MEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Gibco™ MEM, udviklet af Harry Eagle, var baseret på hans tidligere formulering af Basal Medium Eagle (BME). Mange andre ændringer af MEM fulgte, herunder ’Glasgows MEM, MEMα , DMEM og Temins ’ændring. MEM fås med Earles ’salte til brug i en CO 2 inkubator, eller med Hanks' salte til brug uden CO 2 . Gibco™ MEM med GlutaMAX™ supplement minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format. Dette produkt er lavet med ’Earles salte.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ MEM fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ MEM-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg. Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
MEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver MEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). MEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5 10–% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Minimum Essential Medium
Med tilsætningsstoffer GlutaMAX, HEPES, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumpyruvat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 7.1 til 7.3
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Minimum essentielt medium, 500 ml, væske, 1 x koncentration, 7,1 til 7,3 pH, med Glutamax™ , HEPES, phenolrød, 12 måneders holdbarhed, 280 til 320 mOsm/kg osmolalitet, til pattedyrcellekultur