Specifications
| Kemisk navn eller materiale | MEM chloride |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.0900g/mL |
| Kogepunkt | 50,0 °C til 52,0 °C (13,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 54 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 92% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3OCH2CH2OCH2Cl |
| Brydningsindeks | 1,4260 til 1,4280 |
| Show More |
Safety and Handling
- MEM chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .