Få mere at vide
Gibco™ MEM aminosyreopløsning (50X)
Artikelnummer. 11580386 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11580386 20 x 100 ml Pakke med 20
11570386 100 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11580386 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11130077
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
MEM aminosyreopløsning (50X)
Gibco™ MEM Amino Acids Solution bruges som et væksttilskud til cellekulturmedium, for at øge cellevækst og levedygtighed. Gibco™ MEM Amino Acids Solution er formuleret til at indeholde 50X de essentielle aminosyrer (undtagen L-glutamin), der findes i standard Minimum Essential Medium (MEM). Den komplette formulering er tilgængelig.
Produktanvendelse
Til in vitro diagnostisk brug.
Dual-site cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ MEM Amino Acids Solution fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ MEM Amino Acids Solution-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (11130-051). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 13485 standard, FDA
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt MEM aminosyreopløsning, 20 x 100 ml, flydende, 50 x koncentration, uden glutamin, opbevares ved 2 °til 8 C, omgivende leveringsforhold, 12 måneders holdbarhed, til pattedyrcellekultur
Koncentration 50 X
Form Væske
Produkttype Aminosyretilskud
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Formulering L-argininhydrochlorid, L-cystin, L-histidinhydrochlorid-H2O, L-isoleucin, L-leucin, L-lysinhydrochlorid, L-methionin, L-phenylalanin, L-threonin, L-tryptophan, L-tyrosin, L-valin
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 20 x 100 ml
Regulatorisk status In-vitro diagnostisk anvendelse