Få mere at vide
Melperone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Melperone Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22FNO.ClH/c1-13-8-11-18(12-9-13)10-2-3-16(19)14-4-6-15(17)7-5-14;/h4-7,13H,2-3,8-12H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 299.1452 |
| Procent renhed | >95% |