Få mere at vide
Mefruside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mefruside |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19ClN2O5S2/c1-13(6-3-7-21-13)9-16(2)23(19,20)10-4-5-11(14)12(8-10)22(15,17)18/h4-5,8H,3,6-7,9H2,1-2H3,(H2,15,17,18) |
| Formel vægt | 382.0424 |
| Procent renhed | >95% |