Få mere at vide
Mefenamisk Acyl-Beta-D-glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30483691
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30483691 5 mg -
30468657 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30483691 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2050605MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102623-18-7
Molekylær formel C21 H23 N O8
Molekylvægt (g/mol) 417.41
Synonym Mefenamic acid-acyl-â-D-glucuronide
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-(2,3-dimethylanilino)benzoyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carboxylsyre
SMIL Cc1cccc(Nc2ccccc2C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)c1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mefenamic Acyl-beta-D-glucuronide
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23NO8/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)22-14-8-4-3-7-12(14)20(28)30-21-17(25)15(23)16(24)18(29-21)19(26)27/h3-9,15-18,21-25H,1-2H3,(H,26,27)/t15-,16-,17+,18-,21-/m0/s1
Formel vægt 417.1424