missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mefenaminsyre, TRC

Artikelnummer. 17991955
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17991955 50 mg
17971315 1 g
17954075 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17991955 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM20505050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 61-68-7
Molekylær formel C15 H15 N O2
Molekylvægt (g/mol) 241.29
Synonym Anthranilic acid, N-2,3-xylyl- (8CI), 2-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]benzoic acid, 2-(2,3-Dimethylanilino)benzoic acid, 2',3'-Dimethyl-N-phenylanthranilic acid, Bafameritin M, Baphameritin M, Bonabol, C.I. 473, CN 35355, Coslan, INF 3355, In-M, Lysalgo, Mefacit, Mefenacid, Mefenamic acid, Mephenamic acid, N-(2,3-Dimethylphenyl)anthranilic acid, N-(2,3-Xylyl)-2-aminobenzoic acid, N-(2,3-Xylyl)anthranilic acid, NSC 94437, Namphen, Parkemed, Ponalar, Ponstan, Ponstel, Ponstil, Ponstyl, Pontal, Relafan, Tanston, Vialidon
IUPAC navn 2-(2,3-dimethylanilino)benzoesyre
SMIL Cc1cccc(Nc2ccccc2C(=O)O)c1C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mefenamic acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)
Formel vægt 241.1103
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.