Få mere at vide
Medrysone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408596
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16408596 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16408596 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1076
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
MedChemExpress Medrysone is a corticosteroid, in ophthalmology for the treatment of eye inflammations.
Medrysone is a corticosteroid, in ophthalmology for the treatment of eye inflammations.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Medrysone
CAS 2668-66-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H32O3
Mængde 100 mg
Synonym HMS 6α-Methyl-11β-hydroxyprogesterone
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (145.14 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : ≥ 25 mg/mL (72.57 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMIL CC([C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C[C@H](C)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C[C@]12C)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 344.49
Formel vægt 344.49
Procent renhed 98.04%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation