Få mere at vide
Gibco™ Medium 254
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10236533 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10236533 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 10236533 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. M254500
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Medium 254
Et sterilt, flydende medium fremstillet med μ200 M calciumchlorid til dyrkning af humane epidermale melanocytter. Dette basale medium kræver tilsætning af HMGS (S-002-5) eller HMGS-2 (S-016-5) før brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Melanocytter
Form Væske
Produkttype Medium 254
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer HEPES, Fenolrød
Produktlinje Kaskadebiologika
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Uorganiske salte Kalcium
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Kultur Type Pattedyrcellekultur