Få mere at vide
Gibco™ Human vaskulær glat muskelcelle basalmedium (tidligere Medium 231 )
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10781934 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10781934 500 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10781934 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. M231500
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Human Vascular Glat Muscle Cell Basal Medium tidligere Medium 231) er et sterilt, flydende dyrkningsmedium beregnet til brug som én komponent i et komplet kulturmiljø til vækst af normale menneskelige vaskulære glatte muskelceller. Når det suppleres med SMGS, vil dette medium understøtte plettering og proliferation af glatte muskelceller ved tætheder mellem 2,5 x 103 celler/cm2 and 1 x 105 celler/cm2.
  • Yderligere anvendelser kan omfatte primær isolering af menneskelige glatte muskelceller
  • Medium indeholder essentielle og ikke-essentielle aminosyrer, vitaminer, andre organiske forbindelser, spormineraler og uorganiske salte; indeholder ikke antibiotika, antimykotika, hormoner, vækstfaktorer eller proteiner
  • HEPES og bicarbonat bufret; designet til brug i en inkubator med en atmosfære på 5 % CO2/95 % luft
  • For at understøtte pletteringen og spredningen af normale menneskelige vaskulære glatte muskelceller skal Medium 231 suppleres med Smooth Muscle Growth Supplement (SMGS)
  • For at inducere differentiering af normale humane vaskulære glatte muskelceller skal Human Vascular Smooth Muscle Cell Basal Medium suppleres med Smooth Muscle Differentiation Supplement (SMDS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Glatte muskelceller
Form Væske
Produkttype Basal medium
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer HEPES
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Produktlinje Kaskadebiologika
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Kultur Type Pattedyrcellekultur