Få mere at vide
Gibco™ Humant storkar-endotelcellebasalmedium (tidligere medium 200 ), phenolrødfrit
Shop alle Gibco produkterBeskrivelse
Human Large Vessel Endothelial Cell Basal Medium (tidligere 'Medium 200') er et sterilt, flydende vævsdyrkningsmedium beregnet til brug som én komponent i et komplet dyrkningsmiljø for normale menneskelige storkar-endotelceller. Når det suppleres med lavserumvæksttilskud (LSGS), understøtter dette medium udpladningen og proliferationen af endotelceller ved kulturtætheder mellem 2,5 x 103 celler/ cm2 og 1 x 105 celler/ cm2 . Yderligere anvendelser kan omfatte primær isolering af endotelceller. Dette medium fås også med phenolrød (kat.nr. M200500).
Human Large Vessel Endothelial Cell Basal Medium er et basalt kulturmedium, der indeholder essentielle og ikke-essentielle aminosyrer, vitaminer, andre organiske forbindelser, spormineraler og uorganiske salte. Dette medium indeholder ikke antibiotika, antimykotika, hormoner, vækstfaktorer eller proteiner. Den er HEPES- og bikarbonatbuffer og designet til brug i en inkubator med en atmosfære på 5 % CO 2 /95 % luft. For at understøtte udpladningen og proliferationen af humane storkar-endotelceller skal dette medium suppleres med LSGS (Kat. Nr. S-003-10; kit = Kat. Nr. S-003-K).
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Endotelceller |
| Form | Væske |
| Produkttype | Basal medium |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | HEPES |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød |
| Produktlinje | Kaskadebiologika |
| Mængde | 500 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |