Få mere at vide
Gibco™ Humant storkar endotelcellebasalmedium (tidligere Medium 200)
Artikelnummer. 10134873 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10134873 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 10134873 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. M200500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Mellem 200
Human Large Vessel Endothelial Cell Basal Medium (tidligere 'Medium 200') er et sterilt, flydende vævsdyrkningsmedium beregnet til brug som én komponent i et komplet dyrkningsmiljø for normale menneskelige storkar-endotelceller. Når det suppleres med lavserumvæksttilskud (LSGS), understøtter dette medium udpladningen og proliferationen af endotelceller ved kulturtætheder mellem 2,5 x 103 celler/ cm2 og 1 x 105 celler/ cm2 . Yderligere anvendelser kan omfatte primær isolering af endotelceller. Dette medium fås også uden phenolrød (kat. nr. M200PRF500).
Human Large Vessel Endothelial Cell Basal Medium er et basalt kulturmedium, der indeholder essentielle og ikke-essentielle aminosyrer, vitaminer, andre organiske forbindelser, spormineraler og uorganiske salte. Dette medium indeholder ikke antibiotika, antimykotika, hormoner, vækstfaktorer eller proteiner. Den er HEPES- og bikarbonatbuffer og designet til brug i en inkubator med en atmosfære på 5 % CO 2 /95 % luft. For at understøtte udpladningen og proliferationen af humane storkar-endotelceller skal dette medium suppleres med LSGS (Kat. Nr. S-003-10; kit = Kat. Nr. S-003-K).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Endotelceller
Form Væske
Produkttype Basal medium
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer HEPES, Fenolrød
Produktlinje Cascade Biologics
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Kultur Type Pattedyrcellekultur