Få mere at vide
Gibco™ Medium 199, pulver
Artikelnummer. 10063372 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10063372 1 l 1 L
1 options
Artikelnummer. 10063372 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 31100027
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Medium 199, pulver
Medium 199 blev oprindeligt udviklet til ernæringsundersøgelser af kyllingeembryofibroblaster. Det har bred artsanvendelse, især til dyrkning af ikke-transformerede celler. Medium 199 er meget udbredt i virologi, vaccineproduktion og in vitro- dyrkning af primære eksplantater af musepancreas-epitel og rottelinsevæv. Vi tilbyder en række af Gibco™ Medium 199 modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet .
Sammenlignet med andre basale medier indeholder Medium 199 unikke komponenter, herunder adenin, adenosin, hypoxanthin, thymin og yderligere vitaminer. Medium 199 fås med Earle's salte til brug i en CO 2 inkubator, eller med Hanks' salte til brug uden CO 2 .
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ Medium 199 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ Medium 199 produkt fremstillet i vores Grand Island facilitet (31100-035). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Medium 199 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Medium 199 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5 –10% CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedium kræver natriumbicarbonattilskud, pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokollen for detaljer).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype Medium 199
Med tilsætningsstoffer Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 1 l
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 4,1 til 4,7
Regulatorisk status RUO
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Medium 199, 1L, pulverform, med phenolrød, L-glutamin, natriumpyruvat, 4,1 til 4,7 pH, 36 måneders holdbarhed, 240 til 300 mOsm/kg osmolalitet, 2 til °8 C opbevaringsforhold, bruges til pattedyrcelle