Få mere at vide
Gibco™ Medium 199, HEPES
Artikelnummer. 11570596 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 500 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11570596 500 ml 500ml
11580596 10 x 500 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11570596 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 22340020
 Begrænset vare
På lager
Medium 199, HEPES
Medium 199 blev oprindeligt udviklet til ernæringsundersøgelser af kyllingeembryofibroblaster. Det har bred artsanvendelse, især til dyrkning af ikke-transformerede celler. Medium 199 er meget udbredt i virologi, vaccineproduktion og in vitro- dyrkning af primære eksplantater af musepancreas-epitel og rottelinsevæv. Vi tilbyder en række af Gibco™ Medium 199 modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Sammenlignet med andre basale medier indeholder Medium 199 unikke komponenter, herunder adenin, adenosin, hypoxanthin, thymin og yderligere vitaminer. Medium 199 fås med Earle's salte til brug i en CO 2 inkubator, eller med Hanks' salte til brug uden CO 2 .
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ Medium 199 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ Medium 199 produkt fremstillet i vores Grand Island anlæg. Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Medium 199 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Medium 199 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5 10% –CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Medium 199
Med tilsætningsstoffer Glutamin, HEPES, Fenolrød, Natriumpyruvat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 7.1 til 7.3
Regulatorisk status In-vitro diagnostisk anvendelse
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Medium 199, 500mL, 1 X koncentration, flydende form, med L-glutamin, phenolrød, HEPES, natriumpyruvat, 7,1 til 7,3 pH, 12 måneders holdbarhed, 270 til 330 mOsm/kg Osmolalitet, 2 til °8 C Opbevaring af pattedyr, Cd.