Beskrivelse
Medium 199 blev oprindeligt udviklet til ernæringsundersøgelser af kyllingeembryofibroblaster. Det har bred artsanvendelse, især til dyrkning af ikke-transformerede celler. Medium 199 er meget udbredt i virologi, vaccineproduktion og in vitro- dyrkning af primære eksplantater af musepancreas-epitel og rottelinsevæv. Vi tilbyder en række af Gibco™ Medium 199 modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Sammenlignet med andre basale medier indeholder Medium 199 unikke komponenter, herunder adenin, adenosin, hypoxanthin, thymin og yderligere vitaminer. Denne Medium 199-formulering indeholder Hanks' salte til brug uden CO 2 .
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
Dual-Site cGMP-fremstilling
Gibco™ Medium 199 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ Medium 199 produkt fremstillet i vores Grand Island anlæg. Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Medium 199 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver MEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). Denne Medium 199 formulering kræver ikke et CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Sammenlignet med andre basale medier indeholder Medium 199 unikke komponenter, herunder adenin, adenosin, hypoxanthin, thymin og yderligere vitaminer. Denne Medium 199-formulering indeholder Hanks' salte til brug uden CO 2 .
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
Dual-Site cGMP-fremstilling
Gibco™ Medium 199 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ Medium 199 produkt fremstillet i vores Grand Island anlæg. Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Medium 199 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver MEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). Denne Medium 199 formulering kræver ikke et CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Produkttype | Medium 199 |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS), HEPES, Fenolrød |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Mængde | 500 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 standarder, FDA |
| Regulatorisk status | RUO |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
| Oversigt | Medium 199, 500mL, flydende form, med Hanks' salte, L-glutamin, HEPES, phenolrød, 12 måneders holdbarhed, 2 °til 8 C Opbevaringsforhold, vandopløselig, bruges til pattedyrcellekultur |