Beskrivelse
Medium 199 blev oprindeligt udviklet til ernæringsundersøgelser af kyllingeembryofibroblaster. Det har bred artsanvendelse, især til dyrkning af ikke-transformerede celler. Medium 199 er meget udbredt i virologi, vaccineproduktion og in vitro- dyrkning af primære eksplantater af musepancreas-epitel og rottelinsevæv. Vi tilbyder en række af Gibco™ Medium 199 modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Dette Medium 199 er modificeret som følger:
Med: L-glutamin
Uden: HEPES, phenolrød
Den komplette formulering er tilgængelig.
Sammenlignet med andre basale medier indeholder Medium 199 unikke komponenter, herunder adenin, adenosin, hypoxanthin, thymin og yderligere vitaminer. Medium 199 fås med Earle's salte til brug i en CO 2 inkubator, eller med Hanks' salte til brug uden CO 2 . Denne Medium 199 er lavet med Earles salte.
Medium 199 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Medium 199 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5 10% –CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Pattedyrceller |
| Koncentration | 2 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Medium 199 |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen HEPES, Ingen fenolrød |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 250 ml |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.