Beskrivelse
Humant brystepitelcellebasalmedium (tidligere 'Medium 171') er et sterilt, flydende vævskulturmedium beregnet til brug i et komplet kulturmiljø til vækst af normale humane brystepitelceller. Dette medium indeholder essentielle og ikke-essentielle aminosyrer, vitaminer, andre organiske forbindelser, spormineraler og uorganiske salte. Det indeholder ikke antibiotika, antimykotika, hormoner, vækstfaktorer eller proteiner. Den er HEPES- og bikarbonatbuffer og designet til brug i en inkubator med en atmosfære på 5 % CO 2 /95 % luft.
For at understøtte udpladning og langsigtet proliferation af normale humane brystepitelceller skal Human Mammary Epithelial Cell Basal Medium suppleres med Mammary Epitelial Growth Supplement (MEGS) (Kat.nr. S0155). Hver 5-ml flaske MEGS indeholder alle de vækstfaktorer, hormoner og vævsekstrakter, der er nødvendige for dyrkning af normale humane brystepitelceller og er den korrekte mængde supplement til en 500 ml flaske Human Mammary Epitelcelle Basal Medium.
Når en 500 ml flaske medium suppleres med MEGS, er slutkoncentrationerne af MEGS-komponenterne i det supplerede medium: BPE, 0,4 % v/v; rekombinant human insulinlignende vækstfaktor-I, 0,01μ g/ml; hydrocortison, 0,5μ g/ml; og rekombinant human epidermal vækstfaktor, 3 ng/ml.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Pattedyrceller |
| Klassifikation | Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Middel 171 |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Fenolrød |
| Produktlinje | Kaskadebiologika |
| Mængde | 500 ml |
| Vis mere |