Beskrivelse
Et sterilt, flydende medium til dyrkning af humane epidermale keratinocytter. Medium 154CF er Medium 154 fremstillet uden calciumchlorid. Calciumchlorid leveres som en separat komponent med hver flaske medium. Dette basale medium kræver tilsætning af HKGS (S-001-5) eller HKGS Kit (S-001-K) før brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Keratinocytceller |
| Klassifikation | Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Medium 154CF sæt |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen calciumchlorid |
| Produktlinje | Cascade Biologics |
| Vis mere |