Få mere at vide
Gibco™ Human Fibroblast Expansion Basal Medium (tidligere Medium 106)
Artikelnummer. 10043083 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10043083 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 10043083 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. M106500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Human Fibroblast Expansion Basal Medium (tidligere Medium 106) er et sterilt, flydende vævskulturmedium beregnet til brug som én komponent i et komplet kulturmiljø til vækst af normale humane dermale fibroblaster.
Dette basale dyrkningsmedium indeholder:
  • Essentielle og ikke-essentielle aminosyrer
  • Vitaminer
  • Andre organiske forbindelser
  • Spormineraler
  • Uorganiske salte.
Human Fibroblast Expansion Basal Medium indeholder IKKE:
  • Antibiotika
  • Antimykotika
  • Hormoner
  • Vækstfaktorer
  • Proteiner
Dette medium er HEPES- og bikarbonatbuffer og er designet til brug i en inkubator med en atmosfære på 5 % CO 2 / 95 % luft. For at understøtte plettering og langsigtet spredning af humane dermale fibroblaster skal Human Fibroblast Expansion Basal Medium suppleres med Low Serum Growth Supplement (LSGS, Kat. Nr. S-003-10), eller Low Serum Growth Supplement Kit (LSGS Kit, Kat. Nr. S-003-K).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Fibroblastceller
Form Væske
Produkttype Medium 106
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer HEPES, Fenolrød
Produktlinje Cascade Biologics
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Kultur Type Pattedyrcellekultur