Få mere at vide
Mekoprop, TRC
Artikelnummer. 30472497
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472497 2.5 g
30466049 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30472497 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2030502.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-65-2
Molekylær formel C10 H11 Cl O3
Molekylvægt (g/mol) 214.6455
Synonym Propionic acid, 2-[(4-chloro-o-tolyl)oxy]- (6CI,8CI), (±)-2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propanoic acid, (±)-2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propionic acid, (±)-Mecoprop, 2-(2-Methyl-4-chlorophenoxy)propanoic acid, 2-(2-Methyl-4-chlorophenoxy)propionic acid, 2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propanoic acid, 2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propionic acid, 2-(4-Chloro-o-tolyloxy)propionic acid, 2-(p-Chloro-o-tolyloxy)propionic acid, 2M4KhP, Anicon B, Anicon P, CMPP, Celatox CMPP, Compitox, Isocarnox, MCPP, MCPP (herbicide), Mechlorprop, Mecoprop, Morogal, NSC 60282, Okultin MP, Rankotex, SYS 67 Mecmin, U 46 KV Fluid, α-(2-Methyl-4-chlorophenoxy)propionic acid
IUPAC navn 2-(4-chlor-2-methylphenoxy) propansyre
SMIL CC(Oc1ccc(Cl)cc1C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mecoprop
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C10H11ClO3/c1-6-5-8(11)3-4-9(6)14-7(2)10(12)13/h3-5,7H,1-2H3,(H,12,13)
Formel vægt 214.0397