Få mere at vide
Meclofenoxate hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16457366
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16457366 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16457366 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17555
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Meclofenoxate hydrochloride, an ester of dimethylethanolamine (DMAE) and 4-chlorophenoxyacetic acid (pCPA), has been shown to improve memory, have a mentally stimulating effect, and improve general cognition.
Meclofenoxate hydrochloride, an ester of dimethylethanolamine (DMAE) and 4-chlorophenoxyacetic acid (pCPA), has been shown to improve memory, have a mentally stimulating effect, and improve general cognition.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meclofenoxate hydrochloride
CAS 3685-84-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H17Cl2NO3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (169.97 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (113.30 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=CC=C(OCC(OCCN(C)C)=O)C=C1.Cl
Molekylvægt (g/mol) 294.17
Formel vægt 294.17
Procent renhed 98.8%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation