Få mere at vide
Meclofenamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meclofenamic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19/h2-7,17H,1H3,(H,18,19) |
| Formel vægt | 295.0167 |
| Procent renhed | >95% |