Få mere at vide
Meclofenamate Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meclofenamate Sodium |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO2.Na/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19;/h2-7,17H,1H3,(H,18,19);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 316.9986 |