missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Meclofenamate Sodium, TRC

Artikelnummer. 17904015
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17904015 100 mg
17972185 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17904015 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM202740100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6385-02-0
Molekylær formel C14 H10 Cl2 N O2 . Na
Molekylvægt (g/mol) 318.13
Synonym Benzoic acid, 2-[(2,6-dichloro-3-methylphenyl)amino]-, sodium salt (1:1), Anthranilic acid, N-(2,6-dichloro-m-tolyl)-, monosodium salt (8CI), Benzoic acid, 2-[(2,6-dichloro-3-methylphenyl)amino]-, monosodium salt (9CI), CI 583, Meclofenamate Sodium, Meclomen, N-(2,6-Dichloro-m-tolyl)anthranilic acid sodium salt, Sodium N-(2,6-dichloro-m-tolyl)anthranilate, Sodium meclofenamate, Sodium meclophenamate
IUPAC navn sodium;2-(2,6-dichloro-3-methylanilino)benzoate
SMIL [Na+].Cc1ccc(Cl)c(Nc2ccccc2C(=O)[O-])c1Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Meclofenamate Sodium
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2NO2.Na/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19;/h2-7,17H,1H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
Formel vægt 316.9986
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.