Få mere at vide
Meclizine Dihydrochloride Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meclizine Dihydrochloride |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27ClN2.2ClH.H2O/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-27-14-16-28(17-15-27)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23;;;/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3;2*1H;1H2 |
| Formel vægt | 480.1502 |