Få mere at vide
Mebendazol, TRC
Artikelnummer. 30136123
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136123 50 g
30138655 10 g
17962185 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136123 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM20050050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31431-39-7
Molekylær formel C16 H13 N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 295.29
Synonym Carbamic acid, N-(6-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid, 5-benzoyl-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, (5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester (9CI), (5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamic acid methyl ester, 5-Benzoyl-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, Bantenol, Besantin, Equivurm Plus, Lomper, Mebendazole, Mebenvet, Mebex, Methyl 5-benzoyl-2-benzimidazolecarbamate, Methyl 5-benzoyl-2-benzimidazolylcarbamate, NSC 184849, Noverme, Ovitelmin, Pantelmin, R 17635, Telmin, Vermicidin, Vermirax, Vermox, Verpanyl, Zhihuanqing
IUPAC navn methyl N-(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat
SMIL COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mebendazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C16H13N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,17,18,19,21)
Formel vægt 295.0957
Procent renhed >95%