Få mere at vide
Mebendazol
Artikelnummer. 15733447 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15733447 25 g 25g
15723447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15733447 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 101720250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
CAS: 31431-39-7 | C16H13N3O3 | 295,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31431-39-7
Molekylær formel C16H13N3O3
Molekylvægt (g/mol) 295.30
MDL nummer MFCD00057872
InChI nøgle OPXLLQIJSORQAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym mebendazole, vermox, telmin, mebenvet, pantelmin, vermirax, mebenoazole, ovitelmin, bantenol, mebutar
PubChem CID 4030
ChEBI CHEBI:6704
IUPAC navn methyl-N-(6-benzoyl-lH-benzimidazol-2-yl)carbamat
SMIL COC(=O)NC1=NC2=CC=C(C=C2N1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Mebendazole
Smeltepunkt 287,0 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i DMSO, uopløselig i alkoholer
Formel vægt 295.29
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mebendazole
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faroangivelser
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Skyddsangivelse
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mebendazole
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.