Få mere at vide
Mebendazol
Artikelnummer. 15723447 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15723447 5 g 5g
15733447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15723447 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 101720050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.69 DKK
    236.65 DKK / 5g
    Spare 26.04 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 31431-39-7 | C16H13N3O3 | 295,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31431-39-7
Molekylær formel C16H13N3O3
Molekylvægt (g/mol) 295.30
MDL nummer MFCD00057872
InChI nøgle OPXLLQIJSORQAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym mebendazole, vermox, telmin, mebenvet, pantelmin, vermirax, mebenoazole, ovitelmin, bantenol, mebutar
PubChem CID 4030
ChEBI CHEBI:6704
IUPAC navn methyl-N-(6-benzoyl-lH-benzimidazol-2-yl)carbamat
SMIL COC(=O)NC1=NC2=CC=C(C=C2N1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mebendazole
Smeltepunkt 287,0 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in dmso, insoluble in alcohols
Formel vægt 295.29
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mebendazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Mebendazole