Få mere at vide
Mebendazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16401709
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16401709 1 g
1 options
Artikelnummer. 16401709 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17595
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
MedChemExpress Mebendazole is a highly effective, broad-spectrum antihelmintic indicated for the treatment of nematode infestations; has been found as a hedgehog inhibitor.
Mebendazole is a highly effective, broad-spectrum antihelmintic indicated for the treatment of nematode infestations
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mebendazole
CAS 31431-39-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H13N3O3
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : 4.17 mg/mL (14.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMIL O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(C(C3=CC=CC=C3)=O)C=C2N1
Molekylvægt (g/mol) 295.29
Formel vægt 295.29
Procent renhed 99.34%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation