Få mere at vide
ME2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1082.11 DKK - 3059.75 DKK
Tekniske data
Antigen ME2
Klon 6E6E2
Koncentration 900 μg/mL
Applikationer Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30234209
Dokumentvisning
Proteintech
67457-1-IG-20UL
20 μL
1082.11 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30235148
Dokumentvisning
Proteintech
67457-1-IG-150UL
150 μL
3059.75 DKK
150µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The ME2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ME2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The ME2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
ME2
900 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
4200
IgG2a
Protein A purification
Monoclonal Antibody
6E6E2
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater